Sample Vials, Clear And Amber, Electron Microscopy Sciences
Sample Vials, Clear And Amber, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Sample Vials, Clear And Amber, Electron Microscopy Sciences
Sample Vials, Clear And Amber, Electron Microscopy Sciences
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Multi purpose glass sample vials suited for research studies. Clear vials are manufactured from Wheaton-33R a low extractable borosilicate glass which protects against changes in the pH and maintains sample integrity. Amber vials are manufactured from Wheaton '320' borosilicate glass and protects light-sensitive samples.
  • Economically priced
  • Come with lined caps
  • Can be sterilized
  • Can be stored at low temperatures
 : Packaged in two shrink-wrapped packs of 100 vials. Caps are packaged separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Color
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Sample Vial
    1.80 ml
    12×35 mm
    Clear
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $567.37
    $567.37
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $567.37
    $567.37
    Case of 200
       $567.37
    Each
       $567.37
    Supplier Number: 60992-01
  • Sample Vial
    1.50 ml
    12×35 mm
    Amber
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $833.21
    $833.21
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $833.21
    $833.21
    Case of 200
       $833.21
    Each
       $833.21
    Supplier Number: 60993-01
  • Sample Vial
    2.00 ml
    12×38 mm
    Amber
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $916.73
    $916.73
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $916.73
    $916.73
    Case of 200
       $916.73
    Each
       $916.73
    Supplier Number: 60993-02
  • Sample Vial
    4.00 ml
    15×48 mm
    Amber
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $986.49
    $986.49
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $986.49
    $986.49
    Case of 200
       $986.49
    Each
       $986.49
    Supplier Number: 60993-04
  • Sample Vial
    4.00 ml
    15×48 mm
    Clear
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $720.36
    $720.36
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $720.36
    $720.36
    Case of 200
       $720.36
    Each
       $720.36
    Supplier Number: 60992-04
  • Sample Vial
    8.00 ml
    17×63 mm
    Amber
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $1,054.16
    $1,054.16
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,054.16
    $1,054.16
    Case of 200
       $1,054.16
    Each
       $1,054.16
    Supplier Number: 60993-08
  • Sample Vial
    12.00 ml
    19×68 mm
    Clear
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $854.67
    $854.67
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $854.67
    $854.67
    Case of 200
       $854.67
    Each
       $854.67
    Supplier Number: 60992-12
  • Sample Vial
    16.00 ml
    21×73 mm
    Clear
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - $951.51
    $951.51
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $951.51
    $951.51
    Case of 200
       $951.51
    Each
       $951.51
    Supplier Number: 60992-16
  • Sample Vial
    24.00 ml
    23×88 mm
    Clear
    Oui
    Discontinued
    Supplier Number: 60992-24