Precision Screwdriver Set, Electron Microscopy Sciences
Precision Screwdriver Set, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Precision Screwdriver Set, Electron Microscopy Sciences
Precision Screwdriver Set, Electron Microscopy Sciences
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The hexagonal swivel heads prevent rolling and knurled handles for a firm grip. Color identifier bands allow for easy selection and set screws hold the blades securely. Set contains 19 extra blades and 2 extra set screws.
 : The set comes with a handsome revolving stand.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Replacement Blade
    0.6 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $10.10
    $10.10
    Each
       $10.10
    Supplier Number: 62078-06
  • Replacement Blade
    0.8 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $10.10
    $10.10
    Each
       $10.10
    Supplier Number: 62078-08
  • Replacement Blade
    1.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $10.10
    $10.10
    Each
       $10.10
    Supplier Number: 62078-10
  • Replacement Blade
    1.2 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $10.10
    $10.10
    Each
       $10.10
    Supplier Number: 62078-12
  • Replacement Blade
    2.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.86
    $16.86
    Each
       $16.86
    Supplier Number: 62078-25
  • Replacement Blade
    3.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.86
    $16.86
    Each
       $16.86
    Supplier Number: 62078-30
  • Revolving Stand Screwdriver Set
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.13
    $216.13
    Each
       $216.13
    Supplier Number: 62078-00