Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
11 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These flat bottom cylindrical vials have a a friction-fit, flip-top closure which can not be lost. Ideal for use as a specimen container for the storage of small samples, or as embedding capsules.
  • Unbreakable
  • Withstand temps up to 90 °C
  • Wall thickness 1 mm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Poly-vial
    1.00 ml
    9×32 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $25.38
    $25.38
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $19.24
    $19.24
    Each
       $25.38
    Pack of 10
       $19.24
    Supplier Number: 72621-10
  • Poly-vial
    1.00 ml
    9×32 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $212.45
    $212.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $212.45
    $212.45
    Case of 100
       $212.45
    Each
       $212.45
    Supplier Number: 72621-12
  • Poly-vial
    2.50 ml
    12×40 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.59
    $28.59
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $22.04
    $22.04
    Each
       $28.59
    Pack of 10
       $22.04
    Supplier Number: 72621-20
  • Poly-vial
    2.50 ml
    12×40 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $262.85
    $262.85
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $262.85
    $262.85
    Case of 100
       $262.85
    Each
       $262.85
    Supplier Number: 72621-22
  • Poly-vial
    5.00 ml
    15×50 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $26.44
    $26.44
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $20.24
    $20.24
    Each
       $26.44
    Pack of 10
       $20.24
    Supplier Number: 72621-30
  • Poly-vial
    5.00 ml
    15×50 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $264.47
    $264.47
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $264.47
    $264.47
    Case of 100
       $264.47
    Each
       $264.47
    Supplier Number: 72621-32
  • Poly-vial
    8.00 ml
    17×56 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $301.41
    $301.41
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $301.41
    $301.41
    Case of 100
       $301.41
    Each
       $301.41
    Supplier Number: 72621-38
  • Poly-vial
    10.00 ml
    22×32 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $38.60
    $38.60
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $29.97
    $29.97
    Each
       $38.60
    Pack of 10
       $29.97
    Supplier Number: 72621-40
  • Poly-vial
    10.00 ml
    22×32 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $354.18
    $354.18
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $354.18
    $354.18
    Case of 100
       $354.18
    Each
       $354.18
    Supplier Number: 72621-42
  • Poly-vial
    25.00 ml
    24×72 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.96
    $75.96
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $53.94
    $53.94
    Each
       $75.96
    Pack of 10
       $53.94
    Supplier Number: 72621-60
  • Poly-vial
    50.00 ml
    30×74 mm
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $805.61
    $805.61
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $805.61
    $805.61
    Case of 100
       $805.61
    Each
       $805.61
    Supplier Number: 72621-92