Graduated Transfer Pipettes, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Graduated Transfer Pipettes, Electron Microscopy Sciences
Graduated Transfer Pipettes, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Graduated Transfer Pipettes, Electron Microscopy Sciences
Graduated Transfer Pipettes, Electron Microscopy Sciences
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These disposable graduated transfer pipettes are made up of polyethylene.
  • Low-affinity surface
  • Attached bulb avoids cross-contamination
  • One step biohazard disposable
These pipettes are ideal for clinical applications, blood banking, remove, disperse small volume, transfer in and out of multi well plates, reagent handing, pH meter maintenance, etc.
Product Family Options
Sterile
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø×L
    Graduation
    Bulb Draw
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated Transfer Pipettes
    1.5 ml
    3.0×11.6 cm
    0.3 mL
    0.8 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $200.69
    $200.69
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $144.06
    $144.06
    Each
       $200.69
    Pack of 500
       $144.06
    Supplier Number: 70962-11S
  • Graduated Transfer Pipettes
    5.8 ml
    4.6×15.5 cm
    1 mL
    3.4 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $217.78
    $217.78
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $161.62
    $161.62
    Each
       $217.78
    Pack of 500
       $161.62
    Supplier Number: 70962-8S
Non-sterile
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø×L
    Graduation
    Bulb Draw
    Packed
    Availability
    Price
  • Graduated Transfer Pipettes
    1.5 ml
    3.0×11.6 cm
    0.3 mL
    0.8 ml
    Bulk
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $95.85
    $95.85
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $70.78
    $70.78
    Each
       $95.85
    Pack of 500
       $70.78
    Supplier Number: 70962-11
  • Graduated Transfer Pipettes
    3.9 ml
    4.7×14 cm
    1 mL
    2.2 ml
    Bulk
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $81.11
    $81.11
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $62.38
    $62.38
    Each
       $81.11
    Pack of 500
       $62.38
    Supplier Number: 70962-7
  • Graduated Transfer Pipettes
    4.8 ml
    7.1×15.2 cm
    2 mL
    1.8 ml
    Bulk
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $80.57
    $80.57
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $60.69
    $60.69
    Each
       $80.57
    Pack of 500
       $60.69
    Supplier Number: 70962-10
  • Graduated Transfer Pipettes
    5.8 ml
    4.6×15.5 cm
    1 mL
    3.4 ml
    Bulk
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $89.40
    $89.40
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $67.17
    $67.17
    Each
       $89.40
    Pack of 500
       $67.17
    Supplier Number: 70962-8
  • Graduated Transfer Pipettes
    7.5 ml
    7.9×15.5 cm
    3 mL
    3.2 ml
    Bulk
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $95.49
    $95.49
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $72.60
    $72.60
    Each
       $95.49
    Pack of 500
       $72.60
    Supplier Number: 70962-9