Pasteur Pipettes, Disposable, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Pasteur Pipettes, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Pasteur Pipettes, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Pasteur Pipettes, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Pasteur Pipettes, Disposable, Electron Microscopy Sciences
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Good for handling infectious materials, inoculating culture media and routine sampling. Available in either Borosilicate or Flint glass, with an outside body diameter of 7 mm.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • 3.5"L
    Discontinued
    Supplier Number: 70950-12
  • Flint
    3.5"L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $110.36
    $110.36
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $80.93
    $80.93
    Each
       $110.36
    Pack of 250
       $80.93
    Supplier Number: 70950-52
  • Borosilicate
    4"L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $168.41
    $168.41
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 250
    Pack of 250 - $117.01
    $117.01
    Each
       $168.41
    Pack of 250
       $117.01
    Supplier Number: 70950-15