Marker Pen, Markal Sharpie, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Marker Pen, Markal Sharpie, Electron Microscopy Sciences
Marker Pen, Markal Sharpie, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Marker Pen, Markal Sharpie, Electron Microscopy Sciences
Marker Pen, Markal Sharpie, Electron Microscopy Sciences
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Smear resistant, water-resistant, fast-drying no
15 fine line. Usable on glass, porcelain, metals, and plastics.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Marker Pen Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $63.43
    $63.43
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $63.43
    $63.43
    Box of 12
       $63.43
    Each
       $63.43
    Supplier Number: 72120
  • Marker Pen Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.11
    $9.11
    Each
       $9.11
    Supplier Number: 72110
  • Marker Pen Red, Box Of 12
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $62.81
    $62.81
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $62.81
    $62.81
    Box of 12
       $62.81
    Each
       $62.81
    Supplier Number: 72140
  • Marker Pen Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5.99
    $5.99
    Each
       $5.99
    Supplier Number: 72130