Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Marketsource
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Marketsource
Certificates
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
Biopsy Bags, Electron Microscopy Sciences
6 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Bags are made up of porous paper which provides maximum tissue safety during processing.
  • Made from porous paper
  • Permits proper fluid exchange and drainage
  • Available in 25 and 35 mm diameter or 25 and 32 mm sizes
They permit proper fluid exchange and drainage.
To use: simply introduce the specimen into the bag and fold it enclosing the cassette or capsule. Now ready to process as usual.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Biopsy paper bags
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $37.60
    $37.60
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $28.52
    $28.52
    Each
       $37.60
    Pack of 100
       $28.52
    Supplier Number: 62326-01
  • Biopsy paper bags
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $165.90
    $165.90
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $123.16
    $123.16
    Each
       $165.90
    Pack of 500
       $123.16
    Supplier Number: 62326-05
  • Biopsy paper bags
    30×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $31.52
    $31.52
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $24.47
    $24.47
    Each
       $31.52
    Pack of 100
       $24.47
    Supplier Number: 62326-02
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Biopsy paper bags
    74×94 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.96
    $170.96
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $124.80
    $124.80
    Each
       $170.96
    Pack of 500
       $124.80
    Supplier Number: 62326-15
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Biopsy paper bags
    74×94 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $43.85
    $43.85
    Each
       $43.85
    Supplier Number: 62326-03
  • Biopsy paper bags
    30×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $128.99
    $128.99
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $100.41
    $100.41
    Each
       $128.99
    Pack of 500
       $100.41
    Supplier Number: 62326-10
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource