Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
10 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Silicone Carbide disc are the finest wet or dry abrasive discs for sample preparation
Wheels are available in 9 different grit sizes, ranging from coarse to fine, on plain back or water resistant pressure sensitive adhesive back.
Pressure sensitive adhesive backed discs eliminates the need to transfer to plates. Silicon Carbide Abrasive Cut-Off Wheels offered long life, and affordably priced sectioning. All wheels are 9" (228.6 mm) diameter 0.062” (1.6 mm) thick; 1¼” (31mm) arbor.
Ordering information: Available in 8" diameter discs as a standard and 12" discs available upon request.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grit
    Backing
    Color
    Availability
    Price
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    240
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 127,65 $
    127,65 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 127,65 $
    127,65 $
    Box of 25
       127,65 $
    Each
       127,65 $
    Supplier Number: 50250-05
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    800
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 112,89 $
    112,89 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,89 $
    112,89 $
    Box of 25
       112,89 $
    Each
       112,89 $
    Supplier Number: 50250-09
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    800
    PSA
    Discontinued
    Supplier Number: 50255-09
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    120
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 112,89 $
    112,89 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,89 $
    112,89 $
    Box of 25
       112,89 $
    Each
       112,89 $
    Supplier Number: 50250-03
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    320
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 112,89 $
    112,89 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,89 $
    112,89 $
    Box of 25
       112,89 $
    Each
       112,89 $
    Supplier Number: 50250-06
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    400
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 94,52 $
    94,52 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 94,52 $
    94,52 $
    Box of 25
       94,52 $
    Each
       94,52 $
    Supplier Number: 50250-07
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    400
    PSA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 141,70 $
    141,70 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 141,70 $
    141,70 $
    Box of 25
       141,70 $
    Each
       141,70 $
    Supplier Number: 50255-07
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    1200
    PSA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 130,24 $
    130,24 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 130,24 $
    130,24 $
    Box of 25
       130,24 $
    Each
       130,24 $
    Supplier Number: 50255-10
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    600
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 112,89 $
    112,89 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,89 $
    112,89 $
    Box of 25
       112,89 $
    Each
       112,89 $
    Supplier Number: 50250-08
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    120
    PSA
    Discontinued
    Supplier Number: 50255-03
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    1200
    Plain
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 112,89 $
    112,89 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 112,89 $
    112,89 $
    Box of 25
       112,89 $
    Each
       112,89 $
    Supplier Number: 50250-10
  • Disque en carbure de silicium, 8"
    180
    PSA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 25
    Box of 25 - 141,70 $
    141,70 $
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 141,70 $
    141,70 $
    Box of 25
       141,70 $
    Each
       141,70 $
    Supplier Number: 50255-04