Histology Containers, Electron Microscopy Sciences
Histology Containers, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Histology Containers, Electron Microscopy Sciences
Histology Containers, Electron Microscopy Sciences
9 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The 20 m to 1 L sizes are supplied with tight-fitting screw caps and warning labels for 10% Formalin with extra space for writing
  • Designed for storage and transport of histology specimens
  • Made from durable polypropylene (except 8L size which is made from polyethylene).
  • Leak proof seal caps.
The 2 to 8L sizes are supplied with snap-top lids and carrying handles, and has no graduations.
All of the containers (except the 5 mL size) are graduated on three sides.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Color
    Availability
    Price
  • 60 ml
    Semi-Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $114.50
    $114.50
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $87.77
    $87.77
    Each
       $114.50
    Pack of 100
       $87.77
    Supplier Number: 64233-14
  • 5L
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $484.60
    $484.60
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $369.56
    $369.56
    Each
       $484.60
    Pack of 10
       $369.56
    Supplier Number: 64233-26
  • 5 ml
    Semi-Clear
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 20 ml
    Semi-Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $377.61
    $377.61
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $287.92
    $287.92
    Each
       $377.61
    Pack of 200
       $287.92
    Supplier Number: 64233-11
  • 90 ml
    Semi-Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $484.15
    $484.15
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 400
    Pack of 400 - $369.17
    $369.17
    Each
       $484.15
    Pack of 400
       $369.17
    Supplier Number: 64233-16
  • 120 ml
    Semi-Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $929.71
    $929.71
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 300
    Pack of 300 - $709.39
    $709.39
    Each
       $929.71
    Pack of 300
       $709.39
    Supplier Number: 64233-17
  • 500 ml
    Opaque
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $500.24
    $500.24
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $381.76
    $381.76
    Each
       $500.24
    Pack of 100
       $381.76
    Supplier Number: 64233-20
  • Discontinued
    Supplier Number: -
  • Opaque
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $557.46
    $557.46
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $424.72
    $424.72
    Each
       $557.46
    Pack of 100
       $424.72
    Supplier Number: 64233-22
  • 40 ml
    Semi-Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $196.79
    $196.79
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $149.71
    $149.71
    Each
       $196.79
    Pack of 200
       $149.71
    Supplier Number: 64233-12
  • 2 L
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $525.57
    $525.57
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $401.21
    $401.21
    Each
       $525.57
    Pack of 20
       $401.21
    Supplier Number: 64233-24