Finger Cots, Latex, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Finger Cots, Latex, Electron Microscopy Sciences
Finger Cots, Latex, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Finger Cots, Latex, Electron Microscopy Sciences
Finger Cots, Latex, Electron Microscopy Sciences
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Inexpensive, expandable finger cots.
  • Seamless
  • Protective dexterity without covering the entire hand
  • Powderless
  • Non-rolled
3 1/2 mil (0.0030"). Length 40 mm (2 3/4").
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • Large
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 29,26 $
    29,26 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - 22,39 $
    22,39 $
    Each
       29,26 $
    Pack of 144
       22,39 $
    Supplier Number: 71132
  • Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 25,69 $
    25,69 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - 19,67 $
    19,67 $
    Each
       25,69 $
    Pack of 144
       19,67 $
    Supplier Number: 71131
  • Small
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 24,41 $
    24,41 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - 18,69 $
    18,69 $
    Each
       24,41 $
    Pack of 144
       18,69 $
    Supplier Number: 71130