Cryo-Gloves®, Electron Microscopy Sciences
Cryo-Gloves®, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Cryo-Gloves®, Electron Microscopy Sciences
15 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Now offer cryogenic personal protective garments of the highest quality.
  • Features protection from –135 to 150 °C
  • Superior thermal protection and water-resistant material
  • Is comfortable, lightweight and has excellent dexterity
  • Breathable with stay-dry lining
Cryo-Gloves® and Cryo-Aprons® are essential accessories for those working in ultra cold environments. Providing effective protection in a wide variety of applications. Freezers are ultra low temperature for dry ice handling. Used for liquid nitrogen, liquid oxygen and liquid helium.
Best in clinical laboratories, Bio-Medical environments, blood banks, frozen food processing labs and pharmaceutical labs.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 102091-168
  • 102091-170
  • 102091-172
  • 102091-174
  • 102091-176
  • 102091-178
  • 102091-180
  • 102091-182
  • 102091-184
  • 102097-308
  • 102097-310
  • 102097-312
  • 102097-314
  • 102097-316
  • 102097-318
  • 102097-320
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille du gant
    Glove Color
    Longueur
    Availability
    Price
  • Wrist
    S
    Blue
    30.5 cm (12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $441.45
    $441.45
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $452.04
    $452.04
    Each (1Pair)
       $441.45
    Pair
       $452.04
    Supplier Number: 71070
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-168
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Wrist
    M
    Blue
    30.5 cm (12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $441.45
    $441.45
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $452.04
    $452.04
    Each (1Pair)
       $441.45
    Pair
       $452.04
    Supplier Number: 71071
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-170
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Wrist
    L
    Blue
    30.5 cm (12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $441.45
    $441.45
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $452.04
    $452.04
    Each (1Pair)
       $441.45
    Pair
       $452.04
    Supplier Number: 71072
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-172
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Mid Arm
    S
    Blue
    35.6 cm (14")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $494.32
    $494.32
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $506.18
    $506.18
    Each (1Pair)
       $494.32
    Pair
       $506.18
    Supplier Number: 71073
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-174
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Mid Arm
    M
    Blue
    35.6 cm (14")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $494.32
    $494.32
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $506.18
    $506.18
    Each (1Pair)
       $494.32
    Pair
       $506.18
    Supplier Number: 71074
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-176
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Mid Arm
    L
    Blue
    35.6 cm (14")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $494.38
    $494.38
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $506.25
    $506.25
    Each (1Pair)
       $494.38
    Pair
       $506.25
    Supplier Number: 71075
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-178
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Elbow
    S
    Blue
    45.7 cm (17⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $574.30
    $574.30
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $588.08
    $588.08
    Each (1Pair)
       $574.30
    Pair
       $588.08
    Supplier Number: 71076
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-180
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Elbow
    L
    Blue
    45.7 cm (17⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $574.30
    $574.30
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $588.08
    $588.08
    Each (1Pair)
       $574.30
    Pair
       $588.08
    Supplier Number: 71077
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-182
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Elbow
    XL
    Blue
    45.7 cm (17⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $574.30
    $574.30
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $588.08
    $588.08
    Each (1Pair)
       $574.30
    Pair
       $588.08
    Supplier Number: 71078
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102091-184
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Wrist
    XL
    Blue
    30.5 cm (12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $441.45
    $441.45
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $452.04
    $452.04
    Each (1Pair)
       $441.45
    Pair
       $452.04
    Supplier Number: 71072-X
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-308
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Mid Arm
    XL
    Blue
    35.6 cm (14")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $494.32
    $494.32
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $506.18
    $506.18
    Each (1Pair)
       $494.32
    Pair
       $506.18
    Supplier Number: 71075-X
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-310
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Elbow
    M
    Blue
    45.7 cm (17⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $574.30
    $574.30
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $588.08
    $588.08
    Each (1Pair)
       $574.30
    Pair
       $588.08
    Supplier Number: 71076-M
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-312
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Shoulder
    L
    Blue
    68.5 - 71.1 cm (26⅞ - 27⅞")
    Discontinued
    Supplier Number: 71079-L
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-314
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Shoulder
    M
    Blue
    68.5 - 71.1 cm (26⅞ - 27⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $795.77
    $795.77
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $814.87
    $814.87
    Each (1Pair)
       $795.77
    Pair
       $814.87
    Supplier Number: 71079-M
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-316
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Shoulder Cryo Glove, Small
    S
    Blue
    68.5 - 71.1 cm (26⅞ - 27⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $795.77
    $795.77
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $814.87
    $814.87
    Each (1Pair)
       $795.77
    Pair
       $814.87
    Supplier Number: 71079-S
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-318
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
  • Shoulder Cryo Glove, Extra Large
    XL
    Blue
    68.5 - 71.1 cm (26⅞ - 27⅞")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1Pair)
    Each (1Pair) - $795.77
    $795.77
    Log in pour la disponibilité
    Pair
    Pair - $814.87
    $814.87
    Each (1Pair)
       $795.77
    Pair
       $814.87
    Supplier Number: 71079-XL
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102097-320
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous