BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences | Avantor
BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences
BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences
Certificates
BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences
BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These polyethylene embedding capsules have a 1 x 1 mm face at the tip of a truncated pyramid, each with a hinged cap.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Availability
    Price
  • Embedding Capsules Size 00
    8 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.59
    $21.59
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $22.48
    $22.48
    Each
       $21.59
    Pack of 100
       $22.48
    Supplier Number: 70000-B
  • Embedding Capsules Size 00
    8 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.28
    $99.28
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $97.47
    $97.47
    Each
       $99.28
    Pack of 500
       $97.47
    Supplier Number: 70010-B
  • Embedding Capsules Size 00
    8 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $204.41
    $204.41
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $180.34
    $180.34
    Each
       $204.41
    Pack of 1,000
       $180.34
    Supplier Number: 70020-B
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Capsule Holder for Size 00
    Capsule Holder for Size 00
    100490-718
    Log in pour la disponibilité
    Each - $232.67
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Capsule Holder, Clear
    Capsule Holder, Clear
    100492-862
    Log in pour la disponibilité
    Each - $40.76
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Capsule Holder for Size 00
    Capsule Holder for Size 00
    100492-864
    Log in pour la disponibilité
    Each - $49.04
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Embedding Capsule Holder
    Embedding Capsule Holder
    100488-950
    Log in pour la disponibilité
    Each - $123.24
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Embedding Capsule Holder
    Embedding Capsule Holder
    100488-954
    Log in pour la disponibilité
    Each - $283.55
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Embedding Capsule Holder
    Embedding Capsule Holder
    100492-884
    Log in pour la disponibilité
    Each - $35.65