Graduated Pipettes, Polypropylene, Electron Microscopy Sciences
Graduated Pipettes, Polypropylene, Electron Microscopy Sciences
Graduated Pipettes, Polypropylene, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Graduated Pipettes, Polypropylene, Electron Microscopy Sciences
Graduated Pipettes, Polypropylene, Electron Microscopy Sciences
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made from translucent polypropylene.
  • Resistant to breakage
  • Blue graduations, ring mark and inscriptions
Ideal for fluoro and silicate chemistry used. Recommended cleaning with mild alkaline detergent up to 60 °C.
NOTE: Exposure to temperatures above 60 °C may cause volume changes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Availability
    Price
  • Volumetric
    10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $364.67
    $364.67
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 3
    Pack of 3 - $263.16
    $263.16
    Each
       $364.67
    Pack of 3
       $263.16
    Supplier Number: 70952-10
  • Volumetric
    50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $596.14
    $596.14
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 3
    Pack of 3 - $513.31
    $513.31
    Each
       $596.14
    Pack of 3
       $513.31
    Supplier Number: 70952-50
  • Graduated
    2 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $280.94
    $280.94
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $219.00
    $219.00
    Each
       $280.94
    Pack of 6
       $219.00
    Supplier Number: 70951-02
  • Volumetric
    1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $278.76
    $278.76
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $239.50
    $239.50
    Each
       $278.76
    Pack of 6
       $239.50
    Supplier Number: 70952-01
  • Volumetric
    5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $317.56
    $317.56
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 3
    Pack of 3 - $242.58
    $242.58
    Each
       $317.56
    Pack of 3
       $242.58
    Supplier Number: 70952-05
  • Volumetric
    25 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $385.32
    $385.32
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 3
    Pack of 3 - $294.31
    $294.31
    Each
       $385.32
    Pack of 3
       $294.31
    Supplier Number: 70952-25
  • Volumetric
    2 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $287.68
    $287.68
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $219.00
    $219.00
    Each
       $287.68
    Pack of 6
       $219.00
    Supplier Number: 70952-02