Brushes, Red Sable, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Brushes, Red Sable, Electron Microscopy Sciences
Brushes, Red Sable, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Brushes, Red Sable, Electron Microscopy Sciences
Brushes, Red Sable, Electron Microscopy Sciences
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Extremely soft and pliable brush is perfect for the manipulation of previously fixed, dehydrated specimens into embedding capsules or molds.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Bristle Material
    Taille
    Availability
    Price
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 29,62 $
    29,62 $
    Each
       29,62 $
    Supplier Number: 66100-00
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 28,76 $
    28,76 $
    Each
       28,76 $
    Supplier Number: 66100-01
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 28,98 $
    28,98 $
    Each
       28,98 $
    Supplier Number: 66100-02
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #3
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 28,56 $
    28,56 $
    Each
       28,56 $
    Supplier Number: 66100-03
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #3/0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 24,41 $
    24,41 $
    Each
       24,41 $
    Supplier Number: 66100-30
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #4/0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 26,10 $
    26,10 $
    Each
       26,10 $
    Supplier Number: 66100-40
  • Red Sable Brush
    Sable hair
    #5/0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 26,15 $
    26,15 $
    Each
       26,15 $
    Supplier Number: 66100-50
  • Red Sable Brush Set of 3 Sizes (#2/0; #1 and #2)
    Sable hair
    #2/0; #1 and #2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 67,47 $
    67,47 $
    Each
       67,47 $
    Supplier Number: 66105