Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
Beakers Staccup; Plastic, Disposable, Electron Microscopy Sciences
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made from heavy gauge polypropylene
  • Resistant to most chemicals
  • Frosted marking area
  • Customary and metric graduations
  • Anti-drip ridge
Suitable for parafilm cover.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 120 ml (4 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $220.15
    $220.15
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $199.73
    $199.73
    Each
       $220.15
    Pack of 100
       $199.73
    Supplier Number: 60952
  • 500 ml (17 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $144.24
    $144.24
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $110.30
    $110.30
    Each
       $144.24
    Pack of 25
       $110.30
    Supplier Number: 60960
  • 120 ml (4 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $99.83
    $99.83
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $66.12
    $66.12
    Each
       $99.83
    Pack of 25
       $66.12
    Supplier Number: 60950
  • 500 ml (17 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $414.21
    $414.21
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $375.79
    $375.79
    Each
       $414.21
    Pack of 100
       $375.79
    Supplier Number: 60962