Microscope Slide Mailer for 5 Slides, CMS Labcraft, Electron Microscopy Sciences
Microscope Slide Mailer for 5 Slides, CMS Labcraft, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Microscope Slide Mailer for 5 Slides, CMS Labcraft, Electron Microscopy Sciences
Microscope Slide Mailer for 5 Slides, CMS Labcraft, Electron Microscopy Sciences
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Holds up to 5 slides 3x1"in size . These mailers are rigid, strong and durable with a convenient flip-top, snap-on lid.
When it stands in its upright position, it can be used as a staining container, with a minimal amount of solution being used. Packaged 25 mailers/pk, 8 packs/cs.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Model 1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $332.20
    $332.20
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $246.97
    $246.97
    Each
       $332.20
    Pack of 200
       $246.97
    Supplier Number: 71548-08
  • Model 2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $346.18
    $346.18
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $262.11
    $262.11
    Each
       $346.18
    Pack of 200
       $262.11
    Supplier Number: 71549-08
  • Model 2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $40.14
    $40.14
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $36.40
    $36.40
    Each
       $40.14
    Pack of 25
       $36.40
    Supplier Number: 71549-01
  • Model 1
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $41.34
    $41.34
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $35.01
    $35.01
    Each
       $41.34
    Pack of 25
       $35.01
    Supplier Number: 71548-01