EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Certificates
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
EMS Flat-Tip Tweezers, Electron Microscopy Sciences
10 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These long and slender steel tweezers work well in multiple precision applications and are especially well suited for working near heat sources.
  • Made from SA steel
  • Serrated grips
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Tip Style
    Availability
    Price
  • Style 34A
    120 mm
    Smooth and wide tips, good for handling delicate parts
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $70.30
    $70.30
    Each
       $70.30
    Supplier Number: 78334-34A
  • Style 35B
    118 mm
    Smooth and short curved wide tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $91.43
    $91.43
    Each
       $91.43
    Supplier Number: 78211-01
  • Style 35B
    118 mm
    Smooth and short curved wide tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $590.52
    $590.52
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $464.44
    $464.44
    Each
       $590.52
    Pack of 6
       $464.44
    Supplier Number: 78211-06
  • Style 33A
    115 mm
    Flat, round tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $70.30
    $70.30
    Each
       $70.30
    Supplier Number: 78333-33A
  • Straight Spade Tip Forcepts, Type 127
    105 mm
    Thin and square tips, straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $73.62
    $73.62
    Each
       $73.62
    Supplier Number: 72972-SP
  • Style 125
    120 mm
    Smooth, flat, and no scratch tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $71.36
    $71.36
    Each
       $71.36
    Supplier Number: 78332-125
  • Style 125A
    120 mm
    Smooth, flat, and elongated, no scratch tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.39
    $66.39
    Each
       $66.39
    Supplier Number: 78332-125A
  • Style 35A
    120 mm
    Smooth and short wide tips
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $67.37
    $67.37
    Each
       $67.37
    Supplier Number: 78335-35A
  • Angle Spade Tip Forceps, Type 128
    105 mm
    Thin and square tips, straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $79.94
    $79.94
    Each
       $79.94
    Supplier Number: 72972-AP
  • Style 36A
    120 mm
    Smooth and upward bent wide tips, good for handling delicate parts
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $67.37
    $67.37
    Each
       $67.37
    Supplier Number: 78336-36A
  • Style 574A
    145 mm
    Flat and tips bent upward
    Discontinued
    Supplier Number: 78212-06