Mag-Bind SeqDTR, Omega Bio-Tek
Mag-Bind SeqDTR, Omega Bio-Tek
Supplier:  Omega Bio-Tek
Certificates
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Omega Bio-teks Mag-Bind SeqDTR is designed to effective and reliable removal of unincorporated terminators from sequencing reaction. The system combines Omega Bio-teks proprietary chemistry with the reversible nucleic acid-binding properties of paramagnetic beads to eliminate excess nucleotides, primers, salts, and unicorporated dye terminators.
  • Long Phred 20 read lengths averaging over 800 bps
  • Works with automated liquid handlers
  • Can be used in 96 or 384 format
This kit is designed for both manual and fully automated purification of sequencing products, The chemistry has been successfully automated on liquid handlers such has Beckman Coulter’s Biomek FX/NX, and Hamilton STAR/Starlet. Mag-Bind SEQ DTR high recovery rate allows for decreased usage of ABI Big Dye chemistry, normally 1/16 or 1/32 reactions can be performed without a decrease in signal strength when compared to sephadex based clean-up
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA95059-684
  • CA95059-686
  • CA95059-688
  • Description:
  • Mag-Bind SeqDTR
  • Mag-Bind SeqDTR
  • Mag-Bind SeqDTR
  • Target molecule:
  • DNA
  • DNA
  • DNA
  • Refine target molecule:
  • Amplified/modified DNA
  • Amplified/modified DNA
  • Amplified/modified DNA
  • Sample type:
  • PCR and other enzymatic reactions
  • PCR and other enzymatic reactions
  • PCR and other enzymatic reactions
  • Method / Format:
  • Magnetic beads
  • Magnetic beads
  • Magnetic beads
  • Prep size:
  • Scalable
  • Scalable
  • Scalable
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Mag-Bind SeqDTR
    5 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5ml)
    Each (5ml) - $485.63
    $485.63
    Each (5ml)
       $485.63
    Supplier Number: M1300-05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA95059-684
    Description
    Mag-Bind SeqDTR
    Target molecule
    DNA
    Refine target molecule
    Amplified/modified DNA
    Sample type
    PCR and other enzymatic reactions
    Method / Format
    Magnetic beads
    Prep size
    Scalable
  • Mag-Bind SeqDTR
    50 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $2,662.32
    $2,662.32
    Each (50ml)
       $2,662.32
    Supplier Number: M1300-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA95059-686
    Description
    Mag-Bind SeqDTR
    Target molecule
    DNA
    Refine target molecule
    Amplified/modified DNA
    Sample type
    PCR and other enzymatic reactions
    Method / Format
    Magnetic beads
    Prep size
    Scalable
  • Mag-Bind SeqDTR
    500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $21,759.81
    $21,759.81
    Each (500ml)
       $21,759.81
    Supplier Number: M1300-50
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA95059-688
    Description
    Mag-Bind SeqDTR
    Target molecule
    DNA
    Refine target molecule
    Amplified/modified DNA
    Sample type
    PCR and other enzymatic reactions
    Method / Format
    Magnetic beads
    Prep size
    Scalable