Pierce™ RIPA Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ RIPA Buffer, Thermo Scientific
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
Pierce™ RIPA Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ RIPA Buffer, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Thermo Scientific RIPA Buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mammalian cells.
  • Compatible with many applications, including reporter assays, protein assays, immunoassays and protein purification
  • Enables extraction of cytoplasmic, membrane and nuclear proteins making it very versatile
  • Contains no proprietary components, providing users with complete control and knowledge of possible compatibility issues
This RIPA buffer effectively lyses and extracts protein from cultured mammalian cells, including plated cells and pelleted suspension cells.
RIPA buffer derives its name from the original application for which it was developed: the radio-immunoprecipitation assay. While this isotopic assay method is rarely performed in laboratories today, the acronym for this lysis buffer formulation has endured in common use. RIPA cell lysis reagent is highly effective for protein extraction from a variety of cell types because it contains three non-ionic and ionic detergents. One disadvantage of this detergent formulation is its relative incompatibility with certain downstream applications compared to other lysis reagents.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • RIPA Lysis and Extraction Buffer, 100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $339.31
    $339.31
    Each (100ml)
       $339.31
    Supplier Number: 89900
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • RIPA Lysis and Extraction Buffer, 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $645.41
    $645.41
    Each (250ml)
       $645.41
    Supplier Number: 89901
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.