Formaldehyde Test Strips, MQuant®
Formaldehyde Test Strips, MQuant®
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
Formaldehyde Test Strips, MQuant®
1 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
MQuant™ test strips can be considered as a mobile laboratory on a few square millimeters of plastic strip. As a screening method they provide the user with a rapid overview of the situation, which helps in making the choice of what, and perhaps if, further analysis is required, thereby leading to potentially substantial savings in time and analytical resources. The strip is a biologically degradable polyester foil and the low reagent content, in the reaction zones, assists problem-free waste disposal.
  • Easy to handle: Just dip, wait and measure visually against colour scale
  • Safe: No auxiliary reagents necessary
  • Immediate results within 2 minutes enables fast decisions
  • Portable: Can be used inside or outside the laboratory
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.
Gradation: 10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/l HCHO
Applications: Disinfectant and rinsing solutions (e.g. laundries), aqueous solutions.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Méthode chimique
    Range
    Type de conditionnement
    No. of Tests
    Availability
    Price
  • Formaldehyde Test Strips
    1pc
    Triazole
    10 - 100 mg/L HCHO
    Plastic Box(es)
    100
    Discontinued
    Supplier Number: 1100360001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Formaldehyde Test Strips
    1pc
    Triazole
    10 - 100 mg/L HCHO
    Plastic Box(es)
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 264,50 $
    264,50 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40
    Case of 40 - 10 580,00 $
    10 580,00 $
    Each
       264,50 $
    Case of 40
       10 580,00 $
    Supplier Number: 1.10036.0001
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.