Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco® | Avantor
Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco®
Corrosif
Irritant
Supplier:   MilliporeSigma
Lithium hydroxyde ≥98%, Supelco®
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • CAS Number:1310-65-2
  • Formule:LiOH
  • Numéro MDL:MFCD00011095
  • Molecular Weight:23.95 g/mol
  • ONU:2680
  • MARC:8,II
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    71 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    462 °C
  • Molar Mass:
    23.95 g/mol
  • Bulk Density:
    550 kg/m3
  • Density:
    2.54 g/cm3
  • pH:
    12 (50 g/l, H2O, 50 °C)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Discontinued
    Supplier Number: 1056910100
  • Plastic bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $1,018.08
    $1,018.08
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72 (100g)
    Case of 72 (100g) - $73,301.76
    $73,301.76
    Each (100g)
       $1,018.08
    Case of 72 (100g)
       $73,301.76
    Supplier Number: 1.05691.0100
  • Plastic bottle
    1 kg
    Discontinued
    Supplier Number: 1056911000
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1kg)
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (1kg)
    Each (1kg)
    Case of 6 (1kg)
    Supplier Number: 1.05691.1000