ContactUsLinkComponent
Forced Air Circulation Oven Units, Memmert
Forced Air Circulation Oven Units, Memmert
Supplier:  Memmert
Certificates
undefined
Forced Air Circulation Oven Units, Memmert
Supplier:  Memmert
Specifications
  • Catalog No:
  • 10029-068
  • 10029-066
  • 10029-072
  • 10029-070
  • 10861-408
  • 10029-076
  • 10029-074
  • 10861-410
  • 10029-030
  • 10029-028
  • 10029-034
  • 10029-032
  • 10029-060
  • 10029-058
  • 10029-064
  • 10029-062
  • 10029-038
  • 10029-086
  • 10029-084
  • 10029-090
  • 10029-088
  • 10029-094
  • 10029-092
  • 10029-056
  • 10029-078
  • 10029-082
  • 10029-080
  • 10029-026
  • 10029-024
  • Temperature range:
  • Min. 10°C above ambient up to 300°C
  • Min. 10°C above ambient up to 300°C