Polysorbate 20, Millipore®
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins (CMC: 59 µM; HLB number: 16.7).
- CAS Number:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- HLB Number:16.7
Spécifications
- Taille:250 ml