Formaldéhyde 16% en solution aqueuse, qualité EM | Avantor
Formaldéhyde 16% en solution aqueuse, qualité EM
Corrosif
Irritant
Santé
Formaldéhyde 16% en solution aqueuse, qualité EM
Certificates
Formaldéhyde 16% en solution aqueuse, qualité EM
Formaldéhyde 16% en solution aqueuse, qualité EM
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Paraformaldehyde - methanol free solution.
  • Methanol free Microfiltered and stored in pre-scored ampoules
A more efficient and rapid penetrant fixative used in combination with glutaraldehyde and acrolein fixatives.
Easy to break, prescored, 10 ml ampoules sealed under inert gas, or 100 ml bottles.
Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS Number:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Ébullition Pt:>93 °C (>199 °F)
  • Densité:0.9392 g/cm³ (7.838 lbs/gal.)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:2209
  • MARC:4.1,III
  • MARC:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass ampoule
    10 boxes 10×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100 (10ml)
    Box of 100 (10ml) - $1,016.28
    $1,016.28
    Log in pour la disponibilité
    Each(10ml)
    Each(10ml) - $1,016.28
    $1,016.28
    Box of 100 (10ml)
       $1,016.28
    Each(10ml)
       $1,016.28
    Supplier Number: 15711
  • Glass ampoule
    10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - $21.93
    $21.93
    Each (10ml)
       $21.93
    Supplier Number: 15700
  • Bottle
    100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $111.00
    $111.00
    Each (100ml)
       $111.00
    Supplier Number: 15710-S
  • Glass ampoule
    10×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(10ml)
    Each(10ml) - $102.94
    $102.94
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 (10ml)
    Pack of 10 (10ml) - $90.42
    $90.42
    Each(10ml)
       $102.94
    Pack of 10 (10ml)
       $90.42
    Supplier Number: 15710