Ether diéthylique, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Ether diéthylique, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Inflammable
Irritant
Supplier:   MilliporeSigma
Ether diéthylique, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier:  MilliporeSigma
Certificates
Ether diéthylique, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Ether diéthylique, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Synonymes:  Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
  • CAS Number:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Indice Merck:12,03852
  • Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-123 °C
  • Fusion Pt:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:-40 °C
  • Flash Pt:–40 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-467-2
  • ONU:1155
  • MARC:3,I
  • ATTEINDRE:01-2119535785-29
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    69 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -116.3 °C
  • Molar Mass:
    74.12 g/mol
  • Boiling Point:
    34.6 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    587 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    -40 °C
  • Explosion Limit:
    1.7 - 36 %(V)
  • Density:
    0.71 g/cm3
  • Ignition Point:
    180 °C
  • Saturation concentration:
    1776 g/m3 (20 °C) Air
  • Evaporation number:
    1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $1,264.33
    $1,264.33
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (1l)
    Case of 6 (1l) - $7,585.98
    $7,585.98
    Each (1l)
       $1,264.33
    Case of 6 (1l)
       $7,585.98
    Supplier Number: 1009311000
  • Glass bottle
    2.5 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2,500ml)
    Each (2,500ml) - $1,435.14
    $1,435.14
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (2,500,ml)
    Case of 4 (2,500,ml) - $5,740.56
    $5,740.56
    Each (2,500ml)
       $1,435.14
    Case of 4 (2,500,ml)
       $5,740.56
    Supplier Number: 1009312500