Eau, déionisé
Supplier: Hach
Jump to:
À propos de cet article
Hach deionized (DI) water, which has had its minieral ions removed, is an essential ingredient in hundreds of applications.
- Demineralized Type 2 Water
- Specific Conductance: ≤1 μS/cm, Silica (SiO2): ≤30 μg/L
- Chloride (Cl-): ≤20 μg/L
- Hardness: Negative
- Consumption of KMnO4: Negative
Synonymes: Hydrogen oxide
- CAS Number:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Hach deionized (DI) water, which has had its minieral ions removed, is an essential ingredient in hundreds of applications.
- Demineralized Type 2 Water
- Specific Conductance: ≤1 μS/cm, Silica (SiO2): ≤30 μg/L
- Chloride (Cl-): ≤20 μg/L
- Hardness: Negative
- Consumption of KMnO4: Negative
Synonymes: Hydrogen oxide
- CAS Number:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- TailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: 27242
- Supplier Number: 27249L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 27256