VWR® Stackable Freezer Boxes
VWR® Stackable Freezer Boxes
VWR® Stackable Freezer Boxes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Stackable Freezer Boxes
VWR® Stackable Freezer Boxes
17 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Stackable Freezer Boxes are suitable to store in temperatures as low as –86 °C.
  • Made with PP material
  • Base made with color options natural, blue, green, purple, and orange
  • Lid has grid option for coding
Boxes are stackable. Designed for 50, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 to 2 ml).
Slot width: 12.5 mm (±0.3 mm)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Nb de places
    For Vials
    Color
    Dimensions
    Availability
    Price
  • 50
    1.8 ml
    Mixed
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $114.39
    $114.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,143.92
    $1,143.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $114.39
    Case of 50
       $1,143.92
  • 50
    1.8 ml
    Blue
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $105.81
    $105.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,058.13
    $1,058.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $105.81
    Case of 50
       $1,058.13
  • 50
    1.8 ml
    Green
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $106.29
    $106.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,062.86
    $1,062.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $106.29
    Case of 50
       $1,062.86
  • 50
    1.8 ml
    Natural
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $114.90
    $114.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,149.04
    $1,149.04
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $114.90
    Case of 50
       $1,149.04
  • 50
    1.8 ml
    Orange
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $106.29
    $106.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,062.86
    $1,062.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $106.29
    Case of 50
       $1,062.86
  • 50
    1.8 ml
    Purple
    71.6W×139.8L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $106.29
    $106.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,062.86
    $1,062.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $106.29
    Case of 50
       $1,062.86
  • 81
    1.8 ml
    Mixed
    126.5W×126.5L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $97.24
    $97.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $972.36
    $972.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $97.24
    Case of 50
       $972.36
  • 81
    1.8 ml
    Green
    126.5W×126.5L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $97.67
    $97.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $976.65
    $976.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $97.67
    Case of 50
       $976.65
  • 81
    1.8 ml
    Natural
    126.5W×126.5L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $97.24
    $97.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $972.36
    $972.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $97.24
    Case of 50
       $972.36
  • 81
    1.8 ml
    Orange
    126.5W×126.5L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $96.34
    $96.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $963.41
    $963.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $96.34
    Case of 50
       $963.41
  • 81
    1.8 ml
    Purple
    126.5W×126.5L×56.7H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $97.67
    $97.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $976.65
    $976.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $97.67
    Case of 50
       $976.65
  • 100
    1.8 ml
    Mixed
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.41
    $100.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,004.11
    $1,004.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.41
    Case of 50
       $1,004.11
  • 100
    1.8 ml
    Blue
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.88
    $100.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,008.84
    $1,008.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.88
    Case of 50
       $1,008.84
  • 100
    1.8 ml
    Green
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.88
    $100.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,008.84
    $1,008.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.88
    Case of 50
       $1,008.84
  • 100
    1.8 ml
    Natural
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.41
    $100.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,004.11
    $1,004.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.41
    Case of 50
       $1,004.11
  • 100
    1.8 ml
    Orange
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.88
    $100.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,008.84
    $1,008.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.88
    Case of 50
       $1,008.84
  • 100
    1.8 ml
    Purple
    140.6W×140.6L×57.2H mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $100.88
    $100.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,008.84
    $1,008.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 5
       $100.88
    Case of 50
       $1,008.84