n-Hexane ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC)] [≥96.0% (GC)], EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Indice Merck:13,04712
Ébullition Pt:69 °C (lit.)
Fusion Pt:-94,3 °C
Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:203-777-6
ONU:1208
MARC:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Flash Pt:–22 °C
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Résultats des tests de spécification
- Solubility:0.0095 g/l (20 °C)
- Melting Point:-94.3 °C
- Molar Mass:86.18 g/mol
- Boiling Point:69 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:160 hPa (20 °C)
- Flash Point:-22 °C
- Refractive Index:1.375
- Explosion Limit:1.0 - 8.1 %(V)
- Density:0.66 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Ignition Point:240 °C
- Viscosity kinematic:0.50 mm2/s (20 °C)
- Readily carbonizable substances:conforms
- Al (Aluminium):≤ 0.00005 %
- B (Boron):≤ 0.000002 %
- Ba (Barium):≤ 0.00001 %
- Ca (Calcium):≤ 0.00005 %
- Cd (Cadmium):≤ 0.000005 %
- Co (Cobalt):≤ 0.000002 %
- Cr (Chromium):≤ 0.000002 %
- Cu (Copper):≤ 0.000002 %
- Fe (Iron):≤ 0.00001 %
- Mg (Magnesium):≤ 0.00001 %
- Mn (Manganese):≤ 0.000002 %
- Ni (Nickel):≤ 0.000002 %
- Pb (Lead):≤ 0.00001 %
- Sn (Tin):≤ 0.00001 %
- Zn (Zinc):≤ 0.00001 %
- Evaporation residue:≤ 0.001 %
- Water:≤ 0.01 %