ContactUsLinkComponent
Ohaus Starter Pen Meters
Fournisseur:  Ohaus
New Product
Certificats
undefined
Ohaus Starter Pen Meters
Fournisseur:  Ohaus
New Product
Spécifications
  • Catalog No:
  • 470020-232
  • 77679-534
  • 470020-230
  • 77679-542
  • 77679-540
  • 77679-538
  • 77679-536
  • Model:
  • ST20
  • ST10T-A
  • ST10
  • ST20R
  • ST10R
  • ST20T-B
  • ST10T-B
  • pH range:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • pH resolution:
  • 0.01
  • 0.1
  • pH accuracy:
  • ±0.05
  • ±0.1
  • pH calibration:
  • 3-Point
  • mV range:
  • –1000 - 1000 mV, 0.0 – 99.0 °C
  • –1000 - 1000 mV
  • mV resolution:
  • 1 mV
  • 1 mV
  • mV accuracy:
  • 2 mV
  • 2 mV
  • Temperature range:
  • 0...99 °C
  • 0...99 °C
  • 0...99 °C
  • 0...99 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0.5 °C
  • ±0.5 °C
  • Temperature compensation:
  • Automatic
  • No
  • No
  • Automatic
  • No
  • Automatic
  • No
  • Display:
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • Battery life:
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • 200 hours with disposable batteries
  • IP rating:
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • Dimensions:
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • 38L×185H×45W mm (1.5×7.28×1.77")
  • Weight:
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)
  • 110 g (3.88 oz.)