Absorbent Sheets, Therapak® | Avantor
Absorbent Sheets, Therapak®
Absorbent Sheets, Therapak®
Supplier:  Therapak, LLC
Certificates
Absorbent Sheets, Therapak®
Absorbent Sheets, Therapak®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Absorbent sheets are the most cost-effective absorbent product that complies with the regulations governing specimen transport.
  • Tissue-based
  • Impregnated with super-absorbent polymers to absorb liquids that may escape during transport
Sheets can be purchased in a variety of stock sizes or custom cut to meet your specific requirements.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Availability
    Price
  • 3×4" absorbent sheet
    50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $128.30
    $128.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $121.67
    $121.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 10000
    Pallet of 10000 - $1,184.29
    $1,184.29
    Case of 1,000
       $128.30
    Each
       $121.67
    Pallet of 10000
       $1,184.29
    Supplier Number: 10300
  • 3×6" absorbent sheet
    120 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $186.94
    $186.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $186.94
    Supplier Number: 10306
  • 6×6" absorbent sheet
    240 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $200.24
    $200.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 500
       $200.24
    Supplier Number: 10307
  • 12×12" absorbent sheet
    900 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $239.81
    $239.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 500
       $239.81
    Supplier Number: 10312