AccuVac® Ampule Snapper, Hach | Avantor
AccuVac® Ampule Snapper, Hach
Supplier:   Hach
AccuVac® Ampule Snapper, Hach
Supplier:  Hach
Certificates
AccuVac® Ampule Snapper, Hach
AccuVac® Ampule Snapper, Hach
1 Options Available Below
Product Details & Documents
These snappers are specially used for opening ampule immersed in sample.
Avoid sample contact and mainly used with colorimeters and spectrophotometers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • AccuVac® Ampule Snapper
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • AccuVac® Ampule Snapper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $80.32
    $80.32
    Each
       $80.32
    Supplier Number: 2405200
  • AccuVac® Ampule Snapper
    Discontinued
    Supplier Number: -
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.