Shell Vials, 1 ml, Ace Glass
Supplier:   Ace Glass
Shell Vials, 1 ml, Ace Glass
Supplier:  Ace Glass
Certificates
Shell Vials, 1 ml, Ace Glass
Shell Vials, 1 ml, Ace Glass
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Vials are made from type 1 borosilicate glass with snap plug cap.
Available in clear or amber.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Color
    Avec bouchon
    Cap Type
    Availability
    Price
  • Shell vials
    1.00 ml
    8×40 mm
    Clear
    Oui
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $115.36
    $115.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 200
       $115.36
    Supplier Number: 5698-12
  • Shell vials
    1.00 ml
    8×40 mm
    Amber
    Oui
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 200
    Pack of 200 - $125.60
    $125.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 200
       $125.60
    Supplier Number: 5698-14
  • Shell vials
    1.00 ml
    8×40 mm
    Clear
    Oui
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,006.75
    $1,006.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $1,006.75
    Supplier Number: 5698-20
  • Shell vials
    1.00 ml
    8×40 mm
    Amber
    Oui
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $667.03
    $667.03
    Case of 1,000
       $667.03
    Supplier Number: 5698-24