1,1,2,2-Tétrabromoéthane
Glass, amber, 3 kg
CA71009-074
: VWR
: 89238-480
- :79-27-6
- :Br₂HCCHBr₂
- :MFCD00000133
- :345.65 g/mol
- :13,09261
- :244 °C (1013 hPa)
- :-1 °C
- :–1 °C
- :2,9656 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :201-191-5
- :2504
- :6.1,III
- Type de conditionnement:Glass, amber
- Taille:3 kg