Sodium hydroxyde ≥97.0%, en pastilles ACS
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en pastilles ACS
Corrosif
Supplier:   VWR
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en pastilles ACS
Supplier:  VWR
Certificates
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Indice Merck:14,08627
  • Ébullition Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-185-5
  • ONU:1823
  • MARC:8,II
  • ATTEINDRE:01-2119457892-27
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Assay (NaOH):
    97.0% min.
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    1.0% max.
  • Chloride (Cl):
    0.005% max.
  • Nitrogen compounds (as N):
    0.001% max.
  • Phosphate (PO4):
    0.001% max.
  • Sulfate (SO4):
    0.003% max.
  • Heavy metals (as Ag):
    0.002% max.
  • Iron (Fe):
    0.001% max.
  • Mercury (Hg):
    0.1 ppm max.
  • Nickel (Ni):
    0.001% max.
  • Calcium (Ca):
    0.005% max.
  • Magnesium (Mg):
    0.002% max.
  • Potassium (K):
    0.02% max.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $122.73
    $122.73
    Each (500g)
       $122.73
    Supplier Number: 83076-300
  • Poly bottle
    2 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2kg)
    Each (2kg) - $299.95
    $299.95
    Each (2kg)
       $299.95
    Supplier Number: 83076-380
  • Poly pail
    10 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10kg)
    Each (10kg) - $926.43
    $926.43
    Each (10kg)
       $926.43
    Supplier Number: 83076-580
  • Poly pail
    25 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25kg)
    Each (25kg) - $2,082.11
    $2,082.11
    Each (25kg)
       $2,082.11
    Supplier Number: 83076-760