Sodium gluconate | Avantor
Sodium gluconate
Poly bottle, 2 kg
Catalog # CA11021-776
Supplier:   VWR
Fournisseur #:  82754-380
Sodium gluconate
Catalog # CA11021-776
Supplier:  VWR
CAS Number:  527-07-1
Sodium gluconate
Sodium gluconate
Poly bottle, 2 kg
CAS Number:  527-07-1
Price
$345.83
Log in pour la disponibilité
Each (2kg)
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium D-gluconate, Acide gluconique sel de sodium
  • CAS Number:527-07-1
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄COONa
  • Numéro MDL:MFCD00064210
  • Molecular Weight:218.14 g/mol
  • Indice Merck:12,08766
  • Fusion Pt:170 - 175 °C
  • Fusion Pt:170…175 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:208-407-7
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Sodium Gluconate:
    98.0 - 102.0%
  • Reducing substances:
    0.5% max.
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Taille:
    2 kg