Phénolphtaléine 0,5% en solution alcoolique indicateur | Avantor
Phénolphtaléine 0,5% en solution alcoolique indicateur
Inflammable
Supplier:   VWR
Phénolphtaléine 0,5% en solution alcoolique indicateur
Supplier:  VWR
Certificates
Phénolphtaléine 0,5% en solution alcoolique indicateur
Phénolphtaléine 0,5% en solution alcoolique indicateur
1 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Number:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318.33 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:201-004-7
  • ONU:1170
  • MARC:3,III
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Visual transition interval:
    pH 8.0(colourless) - 10(red)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass, amber
    1 L
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Rigid pack
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $1,971.56
    $1,971.56
    Each (20l)
       $1,971.56
    Supplier Number: 68238-700