Hydroxylammonium chlorure ACS
Supplier: VWR
À propos de cet article
Synonymes: Hydroxylamine chlorhydrate
- CAS Number:5470-11-1
- Formule:NH₂OH·HCl
- Numéro MDL:MFCD00051089
- Molecular Weight:69.49 g/mol
- Indice Merck:13,04853
- Ébullition Pt:306 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:151 °C
- Densité:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:226-798-2
- ONU:2923
- MARC:8,III
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonymes: Hydroxylamine chlorhydrate
- CAS Number:5470-11-1
- Formule:NH₂OH·HCl
- Numéro MDL:MFCD00051089
- Molecular Weight:69.49 g/mol
- Indice Merck:13,04853
- Ébullition Pt:306 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:151 °C
- Densité:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:226-798-2
- ONU:2923
- MARC:8,III
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Assay (NH2OH.HCl):96.0% min.
- Clarity of alcohol solution:Passes Test
- Residue after ignition:0.05% max.
- Titrable free acid:0.25 meq/g max.
- Ammonium (NH4):Passes Test
- Sulfur compounds (as SO4):0.005% max.
- Heavy metals (as Pb):5 ppm max.
- Iron (Fe):5 ppm max.
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Glass bottle500 gDiscontinued-Supplier Number: -
- Supplier Number: 47334-380



