Titripur® Ammonium Buffer Solutions for Complexometry (Ammonium Chloride/Ammonia), MilliporeSigma
Catalogue # CA1.09478.1000
Fournisseur: MilliporeSigma
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic bottle
- Description:TitriPUR® Ammonium Buffer Solution
- Size:1 L
- Cat. no.:CA1.09478.1000
- pH:10 - 11
- Density:1.06 g/cm³ (20 °C)
- Supplier No.:1.09478.1000
Spécifications
À propos de cet article
- Hazard Class 8
- Corrosive material