Rouge de phénol solution indicateur, Supelco®
- :143-74-8
- :C₁₉H₁₄O₅S
- :MFCD00003552
- :354.38 g/mol
- :0.99 g/cm3 (20 °C)
- :Température ambiante
- :143-74-8
- :C₁₉H₁₄O₅S
- :MFCD00003552
- :354.38 g/mol
- :0.99 g/cm3 (20 °C)
- :Température ambiante
- Application test:conforms
- pH-value (20 °C):7.0 - 7.3
Product Family Options
- Type de conditionnementTaille
- Glass bottle100 ml-: 1072420100
- Glass bottle100 mlEach (100ml)202,64 $Case of 15 (100ml)3 039,60 $: 1.07242.0100