Capinsert™ Color Coding Inserts for Cryovial® Tubes, Simport Scientific
Capinsert™ Color Coding Inserts for Cryovial® Tubes, Simport Scientific
Capinsert™ Color Coding Inserts for Cryovial® Tubes, Simport Scientific
Supplier:  Simport Scientific
Certificates
Capinsert™ Color Coding Inserts for Cryovial® Tubes, Simport Scientific
Capinsert™ Color Coding Inserts for Cryovial® Tubes, Simport Scientific
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Color coded inserts fit precisely into the cap of the Cryovial® tubes for color identification.
Made of polypropylene
Ordering information: T312-7 contains 100 pieces each of white, blue, red, green and yellow inserts packaged in individual bags.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Yellow
    Discontinued
    Supplier Number: T312-5
  • Assorted
    Discontinued
    Supplier Number: T312-7
  • Tan
    Discontinued
    Supplier Number: T312-8
  • Grey
    Discontinued
    Supplier Number: T312-9
  • Tan
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $30.73
    $30.73
    Case of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-8
  • Lilac
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $29.94
    $29.94
    Case of 500
       $29.94
    Supplier Number: T312-10
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $30.73
    $30.73
    Pack of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-4
  • Assorted
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $30.48
    $30.48
    Case of 500
       $30.48
    Supplier Number: T312-7
  • Dark orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $29.94
    $29.94
    Case of 500
       $29.94
    Supplier Number: T312-11
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $30.73
    $30.73
    Pack of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-5
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $30.73
    $30.73
    Pack of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-3
  • Grey
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $30.73
    $30.73
    Case of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-9
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $30.34
    $30.34
    Pack of 500
       $30.34
    Supplier Number: T312-2
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500
    Pack of 500 - $30.73
    $30.73
    Pack of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-1
  • Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $30.34
    $30.34
    Case of 500
       $30.34
    Supplier Number: T312-14
  • Violet
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $30.73
    $30.73
    Case of 500
       $30.73
    Supplier Number: T312-13