Sample Cups for Abbott Analyzer, Globe Scientific
À propos de cet article
These sample cups and sample tubes are designed for use on Abbott® Axsym analyzers.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
These sample cups and sample tubes are designed for use on Abbott® Axsym analyzers.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationHauteurØ ext.AvailabilityPrice
- Sample Tube75 mm16 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1,000Case of 1,000 - $269.57$269.57Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1,000$269.57Supplier Number: 5543
- Sample Cup53 mm17.5 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $146.15$146.15Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$146.15Supplier Number: 5542