Trypsin
500 pmol
Catalog # CA101641-072
 :  P8108S
Trypsin
Catalog # CA101641-072
CAS Number:  
Trypsin
Trypsin
500 pmol
CAS Number:  
Price
$150.45
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A complex mixture of peptides produced by Trypsin digestion of Bovine Serum Albumin (BSA) that was reduced and alkylated with Iodoacetamide (CAM modified)
This peptide mixture can be used to test a Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight (MALDI-TOF) or Electrospray Ionization (ESI) mass spectrometer (TOF, Q-TOF or Ion Trap).
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    500 pmol
  • Cat. No.:
    CA101641-072
  • Enzyme name:
    Trypsin
Spécifications