Ribonucleotide Solution Set, New England Biolabs
Ribonucleotide Solution Set, New England Biolabs
Ribonucleotide Solution Set, New England Biolabs
Certificates
Ribonucleotide Solution Set, New England Biolabs
Ribonucleotide Solution Set, New England Biolabs
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The Ribonucleotide Solution Set (NTP Set) consists of four separate solutions of ATP, GTP, CTP and UTP, pH 7.5, as sodium salts
Each nucleotide is supplied at 100 mM. The NTPs are also available as a Ribonucleotide Solution Mix.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Ribonucleotide Solution Set
    50 µmol of each
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $517.00
    $517.00
    Each
       $517.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: N0450L
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Ribonucleotide Solution Set
    10 µmol of each
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $128.00
    $128.00
    Each
       $128.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: N0450S
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.