MboI
Catalogue # CA101228-802
Fournisseur: New England Biolabs (NEB)
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:25000 units/ml
- Description:MboI
- Size:2500 units
- Enzyme name:MboI
- Cat. no.:CA101228-802
Spécifications
À propos de cet article
An E.coli strain that carries the MboI gene from Moraxella bovis (ATCC 10900).