Magnesium Chloride (MgCl₂) Solution
25 mM Magnesium chloride (MgCl₂) solution, 6.0 ml
Catalog # CA101640-780
New Product
Supplier: New England Biolabs (NEB)
Fournisseur #: B9021S
Magnesium Chloride (MgCl₂) Solution
Catalog # CA101640-780
Supplier: New England Biolabs (NEB)
New Product
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
25 mM MgCl₂ for use in conjunction with polymerase reaction buffers.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:25 mM Magnesium chloride (MgCl₂) solution
- Taille:6.0 ml
- Cat. No.:CA101640-780
- Storage temperature:–20 °C