Allihn Condenser, Glassco | Avantor
Allihn Condenser, Glassco
Allihn Condenser, 400 mm, 24/40, [ST] 24/40
Catalog # 89426-686
Supplier:   Glassco
Fournisseur #:  190.471.06
Allihn Condenser, Glassco
Catalog # 89426-686
Supplier:  Glassco
Allihn Condenser, Glassco
Allihn Condenser, Glassco
Allihn Condenser, 400 mm, 24/40, [ST] 24/40
Price
$256.78
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Condensers feature standard taper inner joint at bottom and reinforced standard taper outer joint at top.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Allihn Condenser
  • Longueur:
    400 mm
  • Bottom [ST] Joint Size:
    24/40
  • Top ST Joint Size:
    [ST] 24/40