Reducing Adapter, Glassco
Reducing Adapter, Glassco
Supplier:   Glassco
Reducing Adapter, Glassco
Supplier:  Glassco
Certificates
Reducing Adapter, Glassco
Reducing Adapter, Glassco
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Reducing adapters are used for connecting dissimilar standard taper joints.
  • Top [ST] joint
  • Bottom [ST] joint
Reducing adapters are equipped with joints at top and bottom.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Top ST Joint Size
    Bottom [ST] Joint Size
    Availability
    Price
  • Reducing Adapter
    [ST] 14/20
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.15
    $61.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $61.15
    Supplier Number: 013.470.02
  • Reducing Adapter
    [ST] 14/20
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.42
    $66.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $66.42
    Supplier Number: 013.470.02A
  • Reducing Adapter
    [ST] 19/22
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $86.15
    $86.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $86.15
    Supplier Number: 013.470.04
  • Reducing Adapter
    [ST] 24/40
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.15
    $52.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $52.15
    Supplier Number: 013.470.10
  • Reducing Adapter
    [ST] 24/40
    45/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $59.11
    $59.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $59.11
    Supplier Number: 013.470.13