VWR® CryoPro® Plastic Storage Boxes | Avantor
VWR® CryoPro® Plastic Storage Boxes
Supplier:   VWR International
VWR® CryoPro® Plastic Storage Boxes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® CryoPro® Plastic Storage Boxes
VWR® CryoPro® Plastic Storage Boxes
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Polycarbonate construction for use in mechanical and LN2 freezers.
  • Grid format for lids
  • Boxes feature drain slots for safe liquid nitrogen storage
Lids come printed with 25, 81, and 100 cell grids to assist with inventory control.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nb de places
    Dimensions
    Availability
    Price
  • 2" High Mini Cryogenic Freezer Storage Box
    25
    7.6L×5.1H×7.6D cm (3×2×3")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $25.54
    $25.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $1,276.80
    $1,276.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $25.54
    Case of 50
       $1,276.80
  • 2" High Large Cryogenic Freezer Storage Box
    81
    13.3L×5.1H×13.3D cm (51/4×2×51/4")
    Discontinued
  • 2" High Large Cryogenic Freezer Storage Box
    100
    13.3L×5.1H×13.3D cm (51/4×2×51/4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $26.34
    $26.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 30
    Case of 30 - $790.27
    $790.27
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $26.34
    Case of 30
       $790.27