D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
Certificates
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
D/E Neutralizing Broth, CRITERION™, Hardy Diagnostics
4 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
CRITERION™ D/E Neutralizing Broth is an employed for neutralizing of antiseptics and disinfectants and detecting organisms remaining after treatment
  • Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
  • Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
  • Stackable containers
  • High solubility - dissolves quickly
  • Custom and bulk products available - to your specifications
This broth is especially suited for environmental sampling where neutralization of the chemical is important to determine its bactericidal activity. Dehydratedculture media with engineered container.
Certifications: BSE Free
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA89406-308
  • CA89406-310
  • CA89406-312
  • CA89406-314
  • Storage temperature:
  • 2-8°C
  • 2-8°C
  • 2-8°C
  • 2-8°C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Final Volume
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • 122.4 g
    2 L
    Zip-pouch to make 2 L, Mylar®
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $121.00
    $121.00
    Each
       $121.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C7370
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89406-308
    Storage temperature
    2-8°C
  • 500 g
    Bottle, wide mouth
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $158.00
    $158.00
    Each
       $158.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C7371
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89406-310
    Storage temperature
    2-8°C
  • 2 kg
    Bucket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $584.00
    $584.00
    Each
       $584.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C7372
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89406-312
    Storage temperature
    2-8°C
  • 10 kg
    Bucket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,160.00
    $2,160.00
    Each
       $2,160.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C7373
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA89406-314
    Storage temperature
    2-8°C