MUG Supplement, Hardy Diagnostics
MUG Supplement, Hardy Diagnostics
Vial, 50 mg, 10 vials
Catalog # CA89405-038
Supplier #:  BR071E
MUG Supplement, Hardy Diagnostics
Catalog # CA89405-038
CAS Number:  
MUG Supplement, Hardy Diagnostics
MUG Supplement, Hardy Diagnostics
Vial, 50 mg, 10 vials
CAS Number:  
Price
$1,740.00
Log in pour la disponibilité
Each
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A fluorescent agent for the detection of Escherichia coli (contains 4-methylumbelifery-B-D-glucuronide 50 mg).
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Taille:
    10 vials
  • Volume:
    50 mg
  • Cat. No.:
    CA89405-038
  • Storage temperature:
    2-8°C